Merck
KEY415137605
Key Organics / BIONET
[(2-ethylhexyl)oxy]benzene
Größe auswählen
500 MG
86,80 €
1 G
98,80 €
5 G
193,30 €
Lieferanten-SKU: AS-2847-500MG
86,80 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
86,80 €
1 G
98,80 €
5 G
193,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AS-2847-500MG
86,80 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(2-ethylhexyl)oxy]benzene
Inchi Code
1S/C14H22O/c1-3-5-9-13(4-2)12-15-14-10-7-6-8-11-14/h6-8,10-11,13H,3-5,9,12H2,1-2H3
InChIKey
GNHHTMCCZGLPPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2847
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2847
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)