Wichtige Dokumente
KEY402333675
Key Organics / BIONET
3-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]propan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AS-1019-500MG
1.003,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AS-1019-500MG
1.003,30 €
Iupac Name
3-(1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H11F3N2O/c1-13-7(8(9,10)11)5-6(12-13)3-2-4-14/h5,14H,2-4H2,1H3
InChIKey
LFTUNITVEICFQD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-1019
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)