Merck
KEY366276637
Key Organics / BIONET
2,2,2-trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Größe auswählen
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
941,80 €
10 G
1.634,80 €
Lieferanten-SKU: CG-0229-500MG
175,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
941,80 €
10 G
1.634,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.51
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CG-0229-500MG
175,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
269 - 279
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H5Cl3N2O/c10-9(11,12)7(15)6-4-14-8-5(6)2-1-3-13-8/h1-4H,(H,13,14)
InChIKey
PUVWKOWEOBZQCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0229
Melting Point
269 - 279
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0229
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)