Merck
KEY320857068
Key Organics / BIONET
ethyl 3-amino-5-formyl-1-benzothiophene-2-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
1.165,30 €
Lieferanten-SKU: CF-0719-500MG
208,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
1.165,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CF-0719-500MG
208,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
158 - 160
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-formyl-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3S/c1-2-16-12(15)11-10(13)8-5-7(6-14)3-4-9(8)17-11/h3-6H,2,13H2,1H3
InChIKey
HVEYBGLQTFAKTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CF-0719
Melting Point
158 - 160
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CF-0719
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)