Wichtige Dokumente
KEY298198516
Key Organics / BIONET
methyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-cyanoacetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: FE-0716-500MG
133,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: FE-0716-500MG
133,30 €
mp (Schmelzpunkt)
206 - 208
Iupac Name
methyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](cyano)acetate
Inchi Code
1S/C10H6ClF3N2O2/c1-18-9(17)6(3-15)8-7(11)2-5(4-16-8)10(12,13)14/h2,4,6H,1H3
InChIKey
CKQGKSYLJHXZRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FE-0716
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)