Wichtige Dokumente
KEY240887166
Key Organics / BIONET
2-chloro-6-(hydroxymethyl)-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]pyridin-3-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: GD-0009-500MG
362,50 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: GD-0009-500MG
362,50 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
96 - 98
Iupac Name
2-chloro-6-(hydroxymethyl)-4-((trimethylsilyl)ethynyl)pyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2Si/c1-16(2,3)5-4-8-6-9(7-14)13-11(12)10(8)15/h6,14-15H,7H2,1-3H3
InChIKey
UPUKXPTXCGNQJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GD-0009
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)