Merck
KEY184992024
Key Organics / BIONET
N-methyl-N-(4-nitrophenyl)acetamide
Größe auswählen
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1.304,80 €
Lieferanten-SKU: 1Y-0609-500MG
133,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1.304,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 1Y-0609-500MG
133,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
153 - 154
Iupac Name
N-methyl-N-(4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c1-7(12)10(2)8-3-5-9(6-4-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
InChIKey
DKZFYTVXALXRSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Y-0609
Melting Point
153 - 154
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0609
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)