Wichtige Dokumente
KEY128003617
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-ylidene)acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 12J-562S-500MG
175,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 12J-562S-500MG
175,30 €
Iupac Name
ethyl (2E)-(1-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinylidene)ethanoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4/c1-3-14-6(11)4-5-7(12)10(2)8(13)9-5/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,13)/b5-4+
InChIKey
WQYWJEJGDFUXDW-SNAWJCMRSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12J-562S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)