Merck
KEY090497012
Key Organics / BIONET
3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Größe auswählen
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
644,80 €
10 G
1.040,80 €
20 G
1.931,80 €
25 G
2.228,80 €
Lieferanten-SKU: DA-0924-500MG
175,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
644,80 €
10 G
1.040,80 €
20 G
1.931,80 €
25 G
2.228,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: DA-0924-500MG
175,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
287 - 289
Iupac Name
3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c11-8-4-14-7-2-1-5(9(12)13)3-6(7)10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
NBIVLYUEDPRLGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DA-0924
Melting Point
287 - 289
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DA-0924
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)