Wichtige Dokumente
KEY003447405
Key Organics / BIONET
2,2,2-trifluoro-N-{6-oxo-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl}acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 1T-0602-500MG
298,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 1T-0602-500MG
298,30 €
mp (Schmelzpunkt)
130 - 132
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-4-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H6F3NO2S/c10-9(11,12)8(15)13-5-3-6(14)7-4(5)1-2-16-7/h1-2,5H,3H2,(H,13,15)
InChIKey
FKVBTDCXJXCSIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0602
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)