Merck
KEY001153936
Key Organics / BIONET
1,1,1-trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.28
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
68 - 71
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl}-2-propanol
Inchi Code
1S/C14H16F6N2O/c15-13(16,17)10-2-1-3-11(8-10)22-6-4-21(5-7-22)9-12(23)14(18,19)20/h1-3,8,12,23H,4-7,9H2
InChIKey
UZYQLANPMKWQOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-909
Melting Point
68 - 71
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-909
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)