Wichtige Dokumente
JWPH9446CAA9
J & W Pharmlab LLC
2,6-Diaza-spiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester tosylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 25R0024T-50MG
159,84 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 25R0024T-50MG
159,84 €
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.C7H8O3S/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-11(8-13)4-5-12-6-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h12H,4-8H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
PUYIKWVGATVKKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/25R0024T
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)