Merck
JWPH3249E4FD
J & W Pharmlab LLC
6,7-Dihydro-5H-[2]pyrindin-7-ylamine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridin-7-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2.2ClH/c9-8-2-1-6-3-4-10-5-7(6)8;;/h3-5,8H,1-2,9H2;2*1H
InChIKey
OYOUUGAMAJSUGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1167S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1167S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)