Wichtige Dokumente
JWPH3249E454
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-5-methyl-isonicotinonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 69R0927-50MG
267,68 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 69R0927-50MG
267,68 €
Iupac Name
2-amino-5-methylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-4-10-7(9)2-6(5)3-8/h2,4H,1H3,(H2,9,10)
InChIKey
PFBMJQKRAMAKTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0927
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)