Merck
JWPH3249DDA6
J & W Pharmlab LLC
3-Piperazin-1-yl-benzoic acid dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1-piperazinyl)benzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.2ClH/c14-11(15)9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;;/h1-3,8,12H,4-7H2,(H,14,15);2*1H
InChIKey
YWKFNQMCJUDMHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Pink Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0081S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0081S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)