Merck
JWPH3249CEEF
J & W Pharmlab LLC
1H-Benzotriazole-7-boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.94
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-7-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BN3O2/c11-7(12)4-2-1-3-5-6(4)9-10-8-5/h1-3,11-12H,(H,8,9,10)
InChIKey
CFRYIIBRKRLMDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0104
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0104
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)