Merck
JWPH3249CDD5
J & W Pharmlab LLC
2-Trifluoromethyl-azetidine tosylate
Größe auswählen
50 MG
323,59 €
100 MG
456,71 €
250 MG
589,84 €
500 MG
856,09 €
1 G
1.388,59 €
5 G
5.382,34 €
Lieferanten-SKU: 25R0106T-50MG
323,59 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
323,59 €
100 MG
456,71 €
250 MG
589,84 €
500 MG
856,09 €
1 G
1.388,59 €
5 G
5.382,34 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 25R0106T-50MG
323,59 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)azetidine 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8O3S.C4H6F3N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;5-4(6,7)3-1-2-8-3/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3,8H,1-2H2
InChIKey
CDFFBCXHVADOPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/25R0106T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/25R0106T
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)