Merck
ENAH987FA7C8
Enamine
methyl 2-bromo-2-(oxan-4-ylidene)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 2-bromo-2-(tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetate
Inchi Code
1S/C8H11BrO3/c1-11-8(10)7(9)6-2-4-12-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
KZQYTFHFPACUIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697617
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697617
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)