Merck
ENAH97BD174E
Enamine
4-ethoxybutane-1-thiol
Größe auswählen
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-7281437-50MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7281437-50MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-ethoxybutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C6H14OS/c1-2-7-5-3-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
SFDUJXRGJSADCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7281437
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7281437
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)