Wichtige Dokumente
ENAH97BD1012
Enamine
1-[(1S,3aS,3bR,5aS,7S,9aS,9bS,11aS)-7-hydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-hydroxyethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-19735809-100MG
2.832,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-19735809-100MG
2.832,20 €
mp (Schmelzpunkt)
165-170
Iupac Name
(3beta,5alpha)-3,21-dihydroxypregnan-20-one
Inchi Code
1S/C21H34O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13-18,22-23H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
InChIKey
CYKYBWRSLLXBOW-VTBMCCKRSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19735809
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)