Merck
ENAH97A18296
Enamine
1,7-naphthyridin-4-amine
Größe auswählen
100 MG
276,40 €
250 MG
375,20 €
500 MG
566,30 €
1 G
713,20 €
2.5 G
1.449,00 €
5 G
2.819,20 €
10 G
5.458,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-296865-100MG
276,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
276,40 €
250 MG
375,20 €
500 MG
566,30 €
1 G
713,20 €
2.5 G
1.449,00 €
5 G
2.819,20 €
10 G
5.458,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-296865-100MG
276,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
259-260
Iupac Name
[1,7]naphthyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c9-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H,(H2,9,11)
InChIKey
PHFKUTFUFKZJMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296865
Melting Point
259-260
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296865
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)