Merck
ENAH97A16FBE
Enamine
methyl 5-bromo-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-27755123-100MG
418,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27755123-100MG
418,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO3/c1-16-11(15)8-5-9(14)10-6(12)3-2-4-7(10)13-8/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
ATCNCTMVXYZTAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27755123
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27755123
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)