Merck
ENAH961CEC36
Enamine
1-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
206,20 €
250 MG
275,10 €
500 MG
407,70 €
1 G
510,40 €
2.5 G
956,30 €
5 G
1.394,40 €
10 G
2.045,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-27692452-100MG
206,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
206,20 €
250 MG
275,10 €
500 MG
407,70 €
1 G
510,40 €
2.5 G
956,30 €
5 G
1.394,40 €
10 G
2.045,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27692452-100MG
206,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11ClFN3.2ClH/c10-7-5-8(11)9(13-6-7)14-3-1-12-2-4-14;;/h5-6,12H,1-4H2;2*1H
InChIKey
KHPGXQIKZDTJEX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692452
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692452
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)