Wichtige Dokumente
ENAH961CE3DE
Enamine
spiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,3'-pyrrolidine] hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27735024-100MG
468,80 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27735024-100MG
468,80 €
Iupac Name
spiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,3'-pyrrolidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N.ClH/c1-2-9-5-8(1)6-10(9)3-4-11-7-10;/h8-9,11H,1-7H2;1H
InChIKey
GUAPPPSYSRYRIA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735024
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)