Wichtige Dokumente
ENAH961CE220
Enamine
3-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-23315826-50MG
354,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-23315826-50MG
354,40 €
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c1-9-4-6(8-5-9)2-3-7(10)11;/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,10,11);1H
InChIKey
GPYZIWWGCWEIMI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23315826
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)