Merck
ENAH961CE0F8
Enamine
3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)oxolane-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
1.116,20 €
250 MG
1.573,80 €
500 MG
2.455,20 €
1 G
3.135,10 €
2.5 G
6.101,70 €
5 G
9.005,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-1072525-100MG
1.116,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
1.116,20 €
250 MG
1.573,80 €
500 MG
2.455,20 €
1 G
3.135,10 €
2.5 G
6.101,70 €
5 G
9.005,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1072525-100MG
1.116,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9N3O3/c11-6(12)7(1-4-13-5-7)10-3-2-8-9-10/h2-3H,1,4-5H2,(H,11,12)
InChIKey
AOZJZBGBNJKHTL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072525
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072525
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)