Merck
ENAH961CDCCF
Enamine
6-chloro-N2-cyclopropyl-N4-(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Größe auswählen
100 MG
379,10 €
250 MG
522,10 €
500 MG
796,40 €
1 G
1.008,30 €
2.5 G
1.935,20 €
5 G
2.840,00 €
10 G
4.189,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-9527852-100MG
379,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
379,10 €
250 MG
522,10 €
500 MG
796,40 €
1 G
1.008,30 €
2.5 G
1.935,20 €
5 G
2.840,00 €
10 G
4.189,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-9527852-100MG
379,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
166-168
Iupac Name
6-chloro-N~2~-cyclopropyl-N~4~-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C9H14ClN5/c1-5(2)11-8-13-7(10)14-9(15-8)12-6-3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChIKey
OOHIAOSLOGDBCE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9527852
Melting Point
166-168
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9527852
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)