Wichtige Dokumente
ENAH961CDC3C
Enamine
tert-butyl 4-(aminomethyl)azocane-1-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27747553-50MG
702,80 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27747553-50MG
702,80 €
Iupac Name
tert-butyl 4-(aminomethyl)azocane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-5-4-6-11(10-14)7-9-15;/h11H,4-10,14H2,1-3H3;1H
InChIKey
IDQYBMVISDJAHO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27747553
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)