Merck
ENAH961CD512
Enamine
6-fluorospiro[3.3]heptane-2-carboxamide
Größe auswählen
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-27686524-50MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27686524-50MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-fluorospiro[3.3]heptane-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H12FNO/c9-6-3-8(4-6)1-5(2-8)7(10)11/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11)
InChIKey
QTURJSPXZKNPEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686524
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686524
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)