Wichtige Dokumente
ENAH961CD428
Enamine
2-ethynylpyridin-4-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1216560-100MG
264,70 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1216560-100MG
264,70 €
Iupac Name
2-ethynyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h1,3-5H,(H2,8,9)
InChIKey
FDDMCWZGQTZWFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216560
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)