Merck
ENAH95E73F04
Enamine
5-phenyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
774,30 €
100 MG
1.000,50 €
250 MG
1.404,80 €
500 MG
2.190,00 €
1 G
2.794,50 €
2.5 G
5.436,10 €
5 G
8.019,20 €
10 G
11.869,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-27145581-50MG
774,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
774,30 €
100 MG
1.000,50 €
250 MG
1.404,80 €
500 MG
2.190,00 €
1 G
2.794,50 €
2.5 G
5.436,10 €
5 G
8.019,20 €
10 G
11.869,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27145581-50MG
774,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-phenyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)12-7-11-6-10(12)8-13-11;/h1-5,10-13H,6-8H2;1H
InChIKey
QFTOJLOODSHEHP-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145581
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145581
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)