Merck
ENAH95E73AB8
Enamine
rac-tert-butyl (4aR,8aS)-hexahydro-2H-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]oxazine-8-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-7537234-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7537234-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (4aR,8aS)-hexahydro-8H-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]oxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(13)12-4-5-15-9-8(12)14-6-7-16-9/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
BDWDSXLAWZYDEZ-DTWKUNHWSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537234
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537234
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)