Merck
ENAH95E739B0
Enamine
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-thiol
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-26980770-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26980770-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C4H5BrF4S/c5-4(8,9)3(6,7)1-2-10/h10H,1-2H2
InChIKey
SCOYRGQVSUWLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980770
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980770
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)