Merck
ENAH95E73869
Enamine
rac-(1R,5S,6R,7S)-2-azabicyclo[3.2.1]octane-6,7-diol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-26681854-50MG
472,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
About This Item
Molekulargewicht:
179.65
Lieferanten-SKU: EN300-26681854-50MG
472,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1S,5R,6S,7R)-2-azabicyclo[3.2.1]octane-6,7-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c9-6-4-1-2-8-5(3-4)7(6)10;/h4-10H,1-3H2;1H/t4-,5+,6+,7-;/m1./s1
InChIKey
SNZSZXWGQWVHPZ-BZUDZRPRSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681854
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681854
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)