Merck
ENAH95E7292E
Enamine
rac-(1R,5R,6S)-6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
10 G
5.748,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-26983366-50MG
354,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
10 G
5.748,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26983366-50MG
354,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1S,5S,6R)-6-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(12)3-5-4(6)1-2-11-5;/h4-5,11-12H,1-3H2;1H/t4-,5-,6+;/m0./s1
InChIKey
AMGAIHWVIRPLHB-WLUDYRNVSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983366
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983366
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)