Merck
ENAH95E7286D
Enamine
5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
346,60 €
100 MG
492,20 €
250 MG
684,60 €
500 MG
1.051,20 €
1 G
1.335,90 €
2.5 G
2.574,80 €
5 G
3.787,70 €
Vendor SKU: EN300-27684839-50MG
346,60 €
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
346,60 €
100 MG
492,20 €
250 MG
684,60 €
500 MG
1.051,20 €
1 G
1.335,90 €
2.5 G
2.574,80 €
5 G
3.787,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.11
MDL-Nummer:
Vendor SKU: EN300-27684839-50MG
346,60 €
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O2.2ClH/c12-9(13)7-3-6-1-2-10-5-8(6)11-4-7;;/h3-4,10H,1-2,5H2,(H,12,13);2*1H
InChIKey
ASGDLQPGSQDNJP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27684839
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27684839