Merck
ENAH95E7286A
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methylbenzoic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-27194055-100MG
423,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27194055-100MG
423,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2NO3.ClH/c1-6-4-7(9(14)15)2-3-8(6)16-10(11,12)5-13;/h2-4H,5,13H2,1H3,(H,14,15);1H
InChIKey
JWAYNKROMAMALI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194055
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194055
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)