Merck
ENAH95E7248D
Enamine
methyl 2-cyclopropyl-3-oxobutanoate
Größe auswählen
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-22353906-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-22353906-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-cyclopropyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-5(9)7(6-3-4-6)8(10)11-2/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ZVQAKWWLIQDQET-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22353906
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22353906
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)