Merck
ENAH95E7241F
Enamine
[(4,4-difluorocyclohexyl)methyl]hydrazine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-19496874-100MG
418,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-19496874-100MG
418,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((4,4-difluorocyclohexyl)methyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14F2N2.2ClH/c8-7(9)3-1-6(2-4-7)5-11-10;;/h6,11H,1-5,10H2;2*1H
InChIKey
YBCQRWDTYABCIM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19496874
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19496874
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)