Merck
ENAH9453E095
Enamine
tetracyclo[3.3.0.0^{2,8}.0^{4,6}]octan-3-one
Größe auswählen
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
2.5 G
3.649,90 €
5 G
5.378,90 €
10 G
7.955,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-7625118-50MG
472,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
2.5 G
3.649,90 €
5 G
5.378,90 €
10 G
7.955,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7625118-50MG
472,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1aR,1a1R,2a1S,2bS)-hexahydrodicyclopropa[cd,gh]pentalen-1(1aH)-one
Inchi Code
1S/C8H8O/c9-8-6-2-1-3-5(4(2)6)7(3)8/h2-7H,1H2
InChIKey
UUCZLQLBGNWSCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7625118
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7625118
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)