Merck
ENAH9453DEC9
Enamine
3-propyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-26981083-50MG
394,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26981083-50MG
394,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-propyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3O2.ClH/c1-2-7-13-8(14)10(12-9(13)15)3-5-11-6-4-10;/h11H,2-7H2,1H3,(H,12,15);1H
InChIKey
YDDOOGZASAELJT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981083
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981083
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)