Merck
ENAH9453DA5A
Enamine
4-chloro-5-iodo-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
Größe auswählen
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
10 G
2.245,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-26979820-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
10 G
2.245,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.44
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26979820-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-5-iodo-3-nitropyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H2ClIN2O3/c6-3-2(7)1-8-5(10)4(3)9(11)12/h1H,(H,8,10)
InChIKey
VJWPUBQVUGCZGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979820
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979820
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)