Merck
ENAH9453D674
Enamine
ethyl 4-(carboxy)piperazine-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-26976259-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26976259-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-(chlorocarbonyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13ClN2O3/c1-2-14-8(13)11-5-3-10(4-6-11)7(9)12/h2-6H2,1H3
InChIKey
GGOLVOARSIMXMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976259
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)