Merck
ENAH9453D395
Enamine
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
178,90 €
250 MG
237,40 €
500 MG
415,50 €
1 G
537,70 €
2.5 G
1.013,50 €
5 G
1.477,60 €
10 G
2.170,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-1273004-100MG
178,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
178,90 €
250 MG
237,40 €
500 MG
415,50 €
1 G
537,70 €
2.5 G
1.013,50 €
5 G
1.477,60 €
10 G
2.170,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1273004-100MG
178,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.2ClH/c1-14-4-6-15(7-5-14)12-3-2-10(9-16)8-11(12)13;;/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3;2*1H
InChIKey
UENFENXCAYNCEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)