Wichtige Dokumente
ENAH942F3082
Enamine
3-methoxy-2-(methoxymethyl)propane-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-245322-100MG
436,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-245322-100MG
436,30 €
Iupac Name
3-methoxy-2-(methoxymethyl)propane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO4S/c1-10-3-6(4-11-2)5-12(7,8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
CNESYTMHJZLOOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245322
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)