Merck
ENAH942F2B55
Enamine
methyl 6-amino-2,2-difluoro-1,3-dioxaindane-5-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
10 G
4.909,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-26673834-100MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
10 G
4.909,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26673834-100MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-amino-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7F2NO4/c1-14-8(13)4-2-6-7(3-5(4)12)16-9(10,11)15-6/h2-3H,12H2,1H3
InChIKey
BQAOLDPNSRCKPI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673834
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673834
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)