Merck
ENAH93E75BA8
Enamine
{2,2-difluoro-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.69
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,2-difluoro-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClF2O3S/c9-15(12,13)2-6-1-7(5-14-6)3-8(10,11)4-7/h6H,1-5H2
InChIKey
VKPYQKXGLRUHAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862709
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862709
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)