Merck
ENAH93E75AF5
Enamine
N-methylpyridazin-4-amine
Größe auswählen
100 MG
100,90 €
250 MG
124,30 €
500 MG
171,10 €
1 G
206,20 €
2.5 G
367,40 €
5 G
689,80 €
10 G
1.334,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-6221632-100MG
100,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
100,90 €
250 MG
124,30 €
500 MG
171,10 €
1 G
206,20 €
2.5 G
367,40 €
5 G
689,80 €
10 G
1.334,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6221632-100MG
100,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-N-(4-pyridazinyl)amine
Inchi Code
1S/C5H7N3/c1-6-5-2-3-7-8-4-5/h2-4H,1H3,(H,6,7)
InChIKey
IYYGTADJURIVJO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6221632
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6221632
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)