Merck
ENAH93E75A50
Enamine
3-(piperidin-2-yl)quinoline dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
571,50 €
100 MG
731,40 €
250 MG
1.026,50 €
500 MG
1.590,70 €
1 G
2.024,90 €
2.5 G
3.926,80 €
5 G
5.791,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-26673421-50MG
571,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
571,50 €
100 MG
731,40 €
250 MG
1.026,50 €
500 MG
1.590,70 €
1 G
2.024,90 €
2.5 G
3.926,80 €
5 G
5.791,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26673421-50MG
571,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(piperidin-2-yl)quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2.2ClH/c1-2-6-13-11(5-1)9-12(10-16-13)14-7-3-4-8-15-14;;/h1-2,5-6,9-10,14-15H,3-4,7-8H2;2*1H
InChIKey
VZLQWLJRJSMYMH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673421
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673421
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)