Merck
ENAH93E74F58
Enamine
3-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
354,40 €
2.5 G
572,80 €
5 G
936,80 €
10 G
1.664,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-127045-100MG
152,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
354,40 €
2.5 G
572,80 €
5 G
936,80 €
10 G
1.664,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-127045-100MG
152,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7F3O3/c8-7(9,10)4-3-1-6(2-3,13-4)5(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,11,12)
InChIKey
UUMMIYMMUKHONY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501584
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501584